Learn More
Ácido 5-fluoro-2-metilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10349217 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10349217 5 g 5 g
10534238 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10349217 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430650050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 163517-62-2
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.95
Número MDL MFCD03095047
Clave InChI QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluorotoluene-2-boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1853, acmc-209dpu, 3-fluoro-6-methylphenylboronic acid
PubChem CID 2783190
Nombre IUPAC ácido (5-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116.0°C to 118.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación