Learn More
Isotiocianato de 5-fluoro-2-metilfenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10148254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10148254 25 g 25 g
10046654 5 g 5 g
10129142 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10148254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01782EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175205-39-7
Fórmula molecular C8H6FNS
Peso molecular (g/mol) 167.201
Clave InChI QVCYTKXGZLOVFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate, 2-methyl-5-fluorophenyl isothiocyanate, 5-fluoro-o-tolyl isothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 5-fluoro-o-tolyl ester, acmc-20am3d, 4-fluoro-2-isothiocyanatotoluene, 2-methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylbenzenisothiocyanate, 5-fluoro-2-methylphenyl-isothiocyanate
PubChem CID 519443
Nombre IUPAC 4-fluoro-2-isotiocianato-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%