Learn More
Ácido 5-fluoro-2-metilbencenoborónico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11319795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319795 1 g 1 g
11329795 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19819.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163517-62-2
Fórmula molecular C7H8BFO2
Peso molecular (g/mol) 153.95
Número MDL MFCD03095047
Clave InChI QKOJLMKWBRBZNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-5-fluorophenylboronic acid, 5-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 5-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluorotoluene-2-boronic acid, 5-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1853, acmc-209dpu, 3-fluoro-6-methylphenylboronic acid
PubChem CID 2783190
Nombre IUPAC ácido (5-fluoro-2-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(F)C=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 148°C to 149°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 99%