Learn More
5-Etilideno-2-norborneno, endo + exo, 98 %, estabilizado con 100 ppm de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480640 500 mL 500 ml
11335028 25 mL 25 ml
11345028 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043972.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
5-Ethylidene-2-norbornene is used as a self healing agent for polymeric composites. It is also used to reinforce multiwalled carbon nanotubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16219-75-3
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.195
Número MDL MFCD00167576
Clave InChI OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Sinónimo 5-ethylidene-2-norbornene, unii-85015b2v0r component, unii-q4d40uvr0r component
PubChem CID 12456033
Nombre IUPAC (1R,4R,5E)-5-etilidenobiciclo[2.2.1]hept-2-eno
SMILES CC=C1CC2CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethylidene-2-norbornene
Nombre de nota endo + exo, Stabilized with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Densidad 0.89 g/mL
Punto de ebullición 146°C
Temperatura de inflamación 38°C (101°F)
Cantidad 500 mL
Número UN UN3295
Información de solubilidad Soluble in water (0.01% at 20C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Ethylidene-2-norbornene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylidene norbornene