Learn More
5-Etil-4-hidroxi-2-metil-3(2H)-furanona (mezcla de isómeros) ( >80%), TRC
Código de producto. 30385823
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385823 5 g -
30381729 1 g -
30373365 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385823 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9455985G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27538-09-6
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Sinónimo 3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-, 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Ethyl-5-methyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2-Methyl-4-hydroxy-5-ethylfuran-3-one, 2-Methyl-5-ethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2-methyl-5-ethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-5-ethyl-2-methyl-3(2H)-furanone, 5-Ethyl-2,3-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-3-furanone, 5-Ethyl-2-methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, HEMF, Homofuraneol, Homofuronol
Nombre IUPAC 5-etil-4-hidroxi-2-metilfurano-3-una
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers)
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063