Learn More
5-Etil-3-hidroxi-4-metil-2(5H)-furanona, TRC
Código de producto. 30381119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381119 1 g
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9190051G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-10-2
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.15
Sinónimo 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
SMILES O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.063