Learn More
5-(Diisopropilamino)amilamina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10321330 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10321330 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00263DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Diisopropylamino)amylamine
CAS 209803-40-7
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H26N2
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
Clave InChI CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
Nombre IUPAC N',N'-di(propan-2-il)pentano-1,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 186.343
PubChem CID 3790585
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.34
Porcentaje de pureza 97%