Learn More
5-Decino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439993 50 g 50 g
11429993 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13050.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1942-46-7 | C10H18 | 138.254 g/mol
5-Decyne is used as APIs and intermediates. It is also used for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-decino se utiliza como principio activo puro e intermediario. También se utiliza para la investigación química.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1942-46-7
Fórmula molecular C10H18
Peso molecular (g/mol) 138.254
Número MDL MFCD00027277
Clave InChI JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-decyne, dibutylacetylene, 1,2-dibutylacetylene, acmc-209ey1, 5-decyne 8ci 9ci, 3,3?-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16030
Nombre IUPAC Dec-5-ino
SMILES CCCCC#CCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Decyne
Densidad 0.77
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.433
Cantidad 50 g
Número UN UN3295
Beilstein 1697840
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.26
Porcentaje de pureza 98%