Learn More
Ácido 5-cloro-2-fluorobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429877 1 g 1 g
15439877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53108.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 352535-83-2 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352535-83-2
Fórmula molecular C6H5BClFO2
Peso molecular (g/mol) 174.36
Número MDL MFCD05664225
Clave InChI GGTUVWGMCFXUAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, 5-chloro-2-fluorophenylboronicacid, 5-chloro-2-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-fluorophenyl, pubchem11819, acmc-1ae0a, boronic acid,b-5-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid, b-5-chloro-2-fluorophenyl
PubChem CID 3718925
Nombre IUPAC ácido (5-cloro-2-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 182°C to 188°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.37
Porcentaje de pureza 97%