Learn More
5-bromo-2'-desoxiuridina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11308489 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
11308489 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11308489 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210016690
La 5-bromo-2'-desoxiuridina se puede incorporar en el ADN en presencia de la ADN polimerasa, reemplazando dCTP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022-79-3
Fórmula molecular C9H12BrN3O4
Peso molecular (g/mol) 306.116
Clave InChI KISUPFXQEHWGAR-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo 5-bromo-2'-deoxycytidine, 5-bromodeoxycytidine, 4-amino-5-bromo-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, unii-6m3tp1aibh, brcdr, bromodeoxycytidine, 6m3tp1aibh, bcdr, 5-bromo-2'-deoxycytidine monohydrate, cytidine, 5-bromo-2'-deoxy
PubChem CID 472175
Nombre IUPAC 4-amino-5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimid-2-ona
SMILES C1C(C(OC1N2C=C(C(=NC2=O)N)Br)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2'-deoxycytidine monohydrate
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1 (Anhydrous)
Forma física Polvo