Learn More
5-Bromo-2,4-difluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414847 25 g 25 g
15404847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32155.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159277-47-1
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.018
Número MDL MFCD15144620
Clave InChI WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
PubChem CID 10081748
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-difluoro-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%