Learn More
5-Bromo-2,4-difluorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404847 5 g 5 g
15414847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit 15404847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32155.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159277-47-1
Fórmula molecular C7H5BrF2
Peso molecular (g/mol) 207.018
Número MDL MFCD15144620
Clave InChI WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
PubChem CID 10081748
Nombre IUPAC 1-bromo-2,4-difluoro-5-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.