Learn More
5-Bromo-1-metilindolina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10517284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517284 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10356374 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10517284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC58710DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 99848-78-9
Fórmula molecular C9H10BrN
Peso molecular (g/mol) 212.09
Número MDL MFCD09817498
Clave InChI YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 19361435
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-methylindoline
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metil-2,3-dihidro-1H-indol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.09
Porcentaje de pureza 90%