Learn More
5-Bromo-1-metilimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10784955 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10784955 5 g 5 g
10794955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784955 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381040050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1003-21-0 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-21-0
Fórmula molecular C4H5BrN2
Peso molecular (g/mol) 161.00
Número MDL MFCD01632218
Clave InChI HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 1515258
Nombre IUPAC 5-bromo-1-metilimidazol
SMILES CN1C=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1-methylimidazole
Punto de fusión 40°C to 41°C
Punto de ebullición 120°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-1-methylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.