Learn More
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459027 1 g 1 g
11469027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20607.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 138526-69-9 | C6H2BrF3 | 210.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138526-69-9
Fórmula molecular C6H2BrF3
Peso molecular (g/mol) 210.981
Número MDL MFCD00070738
Clave InChI HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobromobenzene, 1,2,3-trifluoro-5-bromobenzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro-benzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trifluoro, pubchem2304, acmc-1c02k, ksc174s3f, 3,4,5-trifluoro-bromobenzene, 3,4,5-trifluorophenyl bromide
PubChem CID 611409
Nombre IUPAC 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene
Punto de fusión <-20°C
Densidad 1.767
Punto de ebullición 140°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.482
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 7249191
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.98
Porcentaje de pureza 98%