Learn More
5-Amino-2-fluorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306639 5 g 5 g
11316639 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306639 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 53312-81-5 | C7H5FN2 | 136.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53312-81-5
Fórmula molecular C7H5FN2
Peso molecular (g/mol) 136.13
Número MDL MFCD00277872
Clave InChI HHTRAISBAAXRKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-cyano-4-fluoroaniline, 2-fluoro-5-aminobenzonitrile, 5-amino-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-cyanoaniline, 3-amino-6-fluorobenzonitrile, ksc494a6l, 3-cyano-4-fluoroanilin, 5-amino-2-fluorobenzenecarbonitrile, buttpark 179\04-11
PubChem CID 2737673
Nombre IUPAC 5-amino-2-fluorobenzonitrile
SMILES NC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.13
Porcentaje de pureza 97%