Learn More
5-Amino-2-(4-morfolinil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467887 5 g 5 g
11490250 250 mg 250 miligramos
11400260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50699.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52023-68-4 | C9H13N3O | 179.223 g/mol
5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-amino-2-(4-morfolinil)piridina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52023-68-4
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD00119562
Clave InChI VVTSPTCBHTWXMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyridin-3-amine, 3-amino-6-morpholinopyridine, 6-morpholino-3-pyridinamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 6-morpholino pyridin-3-amine, 6-morpholinopyridine-3-amine, 3-pyridinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 5-amino-2-morpholin-4-ylpyridine, 5-amino-2-4-morpholinyl pyridine
PubChem CID 104059
Nombre IUPAC 6-morfolin-4-ilpiridina-3-amina
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%