Learn More
5(6)-Dehidro-4(5)-dihidro D-(-)-Norgestrel (>90%), TRC
Código de producto. 30364730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364730 25 mg 25 miligramos
30350085 10 mg 10 miligramos
30354289 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22993525MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100021-05-4
Fórmula molecular C21 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 312.45
Sinónimo Levonorgestrel Imp. P (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5-en-20-yn-3-one (δ5-Levonorgestrel)
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinilo-17-hidroxi-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantore-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,16-19,23H,3,6-13H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2089