Learn More
Ácido 5,5'-metilenodisalicílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536641 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10205771 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351730050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 122-25-8 | C15H12O6 | 288.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-25-8
Fórmula molecular C15H12O6
Peso molecular (g/mol) 288.26
Número MDL MFCD00016506
Clave InChI JWQFKVGACKJIAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5'-methylenedisalicylic acid, 5,5'-methylenebis 2-hydroxybenzoic acid, methylenebis salicylic acid, 5,5-methylenebis salicylic acid, unii-2kf4fvv76n, 5,5-methylenedisalicylic acid, 5-3-carboxy-4-hydroxybenzyl salicylic acid, 3,3'-dicarboxy-4,4'-dihydroxydiphenylmethane, 4,4'-dihydroxy-3,3'-dicarboxydiphenylmethane, 2kf4fvv76n
PubChem CID 67145
Nombre IUPAC ácido 5-[(3-carboxi-4-hidroxifenil)metil]-2-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC2=CC(=C(C=C2)O)C(=O)O)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 5'-Methylenedisalicylic acid
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C to 242°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2[C6H3(OH)COOH]2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6136
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo