Learn More
5-(4-Fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona, 95 %, Maybridge
Código de producto. 10282782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10282782 1 g 1 g
10029341 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10282782 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11363DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 55579-72-1
Fórmula molecular C12H11FO2
Peso molecular (g/mol) 206.22
Número MDL MFCD00174037
Clave InChI LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluoroophenyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-20am8h, 4-3,5-dioxocyclohex-1-yl fluorobenzene, 1,3-cyclohexanedione,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1, 3-dione
PubChem CID 730136
Nombre IUPAC 5-(4-fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C1CC(=O)CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.21
Porcentaje de pureza 95%