Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-(4-dimetilaminobencilideno)rodanina, 99 %
Código de producto. 10665392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10665392 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307520 10 g Frasco de vidrio 10 g
10574264 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10665392 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 151470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    113.65€ / 25 g
    Ahorro 21.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
5-(4-dimetilaminobencilideno)rodanina, 99 %, ACROS Organics, cantidad:100g, Envasado:Frasco de vidrio, rojo, punto de fusión:De 285 a 288 °C, peso molecular:264,35; Porcentaje de pureza:99 %, aspecto:(sol. 0,3 % en acetona) transparente, intervalo porcentual del ensayo:99 %, Beilstein:27, 433, CAS:536-17-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-17-4
Fórmula molecular C12H12N2OS2
Peso molecular (g/mol) 264.35
Número MDL MFCD00064857
Clave InChI JJRVRELEASDUMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-0ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0ser53q7rt, usaf pd-20, 4-dimethylaminobenzylidenerhodanine, 4-thiazolidinone, 5-4-dimethylamino phenyl methylene-2-thioxo, 5-p-dimethylaminobenzal rhodanine, p-dimethylaminobenzylidene rhodamine, p-dimethylamino benzal-5-rhodanine
PubChem CID 2723826
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=C2C(=O)NC(=S)S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 285°C to 288°C
Color Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 433
Índice Merck 15, 3253
Información de solubilidad (0.03% in acetone) Clear
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.35
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo esponjoso