Learn More
5-(4-dimetilaminobenzilideno)rodanina 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11403377
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
10 g
missing translation for 'unitSize':
10 g
Codice prodotto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11403377 10 g 10 g
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11403377 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A17152.09
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Se utiliza para la detección de Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alcaloides, antipirina, indicán, sulfonamida y urobilinógeno. Reactivo para la determinación de plata, paladio, mercurio y oro. También se utiliza en la determinación fotométrica de radiogramas automáticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para la detección de Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alcaloides, antipirina, indicán, sulfonamida y urobilinógeno.Reactivo para la determinación de plata, paladio, mercurio y oro.También se utiliza en la determinación fotométrica de los autorradiogramas.
Solubilidad
Insoluble en agua, 993,7 (mg/l) en 25 °C
Notas
Almacénese lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente herméticamente sellado y guardarlo en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine 98%
CAS 536-17-4
Punto de fusión 275°C to 280°C
Olor Weak
Fórmula molecular C12H12N2OS2
Número MDL MFCD00064857
Cantidad 10 g
Beilstein 189065
Índice Merck 14,3231
Sinónimo unii-0 ser53q7rt, p-dimethylaminobenzalrhodanine, 5-4-dimethylaminobenzylidene rhodanine, 0 ser53q7rt, usaf pd-20
Información de solubilidad Insoluble aq. soln.,993.7(mg/L) at 25°C
Clave InChI JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(\C=C2/SC(=S)NC2=O)C=C1
Nombre IUPAC 5-[[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidina-4-ona
Peso molecular (g/mol) 264.36
PubChem CID 2723826
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.37
Porcentaje de pureza 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.