Learn More
5-(2-Fluorofenil)-1H-tetrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11334136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334136 250 mg 250 miligramos
11324136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19259.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50907-19-2
Fórmula molecular C7H5FN4
Peso molecular (g/mol) 164.143
Número MDL MFCD00798373
Clave InChI ZRFGTMYIGSTCSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-fluorophenyl-1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl tetrazole, 5-2-fluorophenyl-2h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-2-fluorophenyl, acmc-20am9w, 2-fluorophenyl tetrazole, maybridge1_000232, 5-2-fluorophenyl-1h-tetraazole, 5-2-fluoro-phenyl-1h-tetrazole
PubChem CID 596275
Nombre IUPAC 5-(2-fluorofenil)-2H-tetrazol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=NNN=N2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Fluorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 157°C to 159°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 1105868
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 95%