Learn More
Sal sódica de ácido 5-(2-aminoetilamino)-1-naftalenosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382556 250 mg 250 miligramos
11372556 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06555.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 100900-07-0 | C12H13N2NaO3S | 288.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100900-07-0
Fórmula molecular C12H13N2NaO3S
Peso molecular (g/mol) 288.297
Número MDL MFCD00051474
Clave InChI HGWRACRQRUQQGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 5-2-aminoethyl amino naphthalene-1-sulfonate, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino naphthalene-1-sulfonate, n-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonic acid sodium salt, 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulphonic acid sodium salt, 1,5-edans, sodium salt, sodium 5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonate, sodium n-2-aminoethyl-5-naphthylamine-1-sulfonate, sodium5-2-aminoethylamino-1-naphthalenesulfonatehydrate
PubChem CID 4116252
Nombre IUPAC sodio;5-(2-aminoetilamino)naftaleno-1-sulfonato
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C(=C1)NCCN.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4283850
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.3
Porcentaje de pureza 97%