Learn More
5-([1,1'-Bifenilo]-4-ilfenilmetil)-1H-imidazol, TRC
Código de producto. 30133942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133942 5 mg 5 miligramos
30007587 100 mg 100 miligramos
30005501 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133942 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3979255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91679-37-7
Fórmula molecular C22H18N2
Peso molecular (g/mol) 310.39
Sinónimo 4-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)1H-imidazole, Bifonazole EP Impurity B;
Nombre IUPAC 5-[fenil-(4-fenilfenil)metil]-1H-imidazol
SMILES C(C1=CC=CC=C1)(C2=CNC=N2)C3=CC=C(C4=CC=CC=C4)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-17(8-4-1)18-11-13-20(14-12-18)22(21-15-23-16-24-21)19-9-5-2-6-10-19/h1-16,22H,(H,23,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.147