missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4EBP1 Antibody (007), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18658731 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658731 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658731 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289207PE

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

4EBP1 Monoclonal antibody specifically detects 4EBP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4EBP1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 4E-BP1, eIF4E-binding protein 1, eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1,4EBP1,4E-BP1BP-1, eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1, PHAS-IMGC4316, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.