Descripción
- Respirador desechable premium plegable para fácil almacenamiento, colocación y retirada.
- Sistema de arnés seguro, sin metal, con elástico textil codificado por colores para una fácil identificación del nivel de FFP
- Puente nasal suave, flexible y ajustable para un mayor ajuste y comodidad.
- Medio filtrante electrostático multicapa para una filtración de alto rendimiento con baja resistencia a la respiración.
- Sello facial interno de ancho completo, fabricado en PVC suave al tacto para mayor comodidad.
- Diseño ergonómico para un ajuste seguro en una amplia gama de formas de rostro.
- Válvula de exhalación de alto flujo para baja resistencia respiratoria, codificada por colores para una fácil identificación del nivel de FFP
- Sello nasal contorneado para una alta compatibilidad con otros tipos de EPI
- Todas las variantes cumplen con la norma EN 149:2001+A1:2009. Variante sin válvula conforme a la norma EN 14683:2019 para uso en el ámbito sanitario
- Sin látex y con baja pelusa para su uso en una amplia gama de entornos.
- Diseñado, desarrollado y fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad | CE III, UKCA, EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Color | Blanco |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario |
| Tamaño | Talla única |
| Con válvula de exhalación | Sí |
| Mostrar más |