Learn More
Skytec™ Respirador desechable plegable de 3 paneles 4520 - FFP2
Código de producto. 30242983 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20/Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30242983 20/Pk. paquete de 20
1 options
Código de producto. 30242983 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor ASRAPL201AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.02€
    66.25€ / paquete de 20
    Ahorro 21.77€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La Serie 4500 es la última incorporación a la gama de respiradores premium de Skytec. Con medios filtrantes de primera calidad fabricados en Europa en variantes con válvula y sin válvula, la gama de la Serie 4500 proporciona baja resistencia a la respiración y un excelente factor de ajuste facial.
  • Respirador desechable premium plegable para fácil almacenamiento, colocación y retirada.
  • Sistema de arnés seguro, sin metal, con elástico textil codificado por colores para una fácil identificación del nivel de FFP
  • Puente nasal suave, flexible y ajustable para un mayor ajuste y comodidad.
  • Medio filtrante electrostático multicapa para una filtración de alto rendimiento con baja resistencia a la respiración.
  • Sello facial interno de ancho completo, fabricado en PVC suave al tacto para mayor comodidad.
  • Diseño ergonómico para un ajuste seguro en una amplia gama de formas de rostro.
  • Válvula de exhalación de alto flujo para baja resistencia respiratoria, codificada por colores para una fácil identificación del nivel de FFP
  • Sello nasal contorneado para una alta compatibilidad con otros tipos de EPI
  • Todas las variantes cumplen con la norma EN 149:2001+A1:2009. Variante sin válvula conforme a la norma EN 14683:2019 para uso en el ámbito sanitario
  • Sin látex y con baja pelusa para su uso en una amplia gama de entornos.
  • Diseñado, desarrollado y fabricado en el Reino Unido.
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Certificaciones/conformidad CE III, UKCA, Directiva de dispositivos médicos del Reino Unido: 93/42/CEE y 2007/47/CE* Reglamento de la UE sobre productos sanitarios: 2017/745, EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR, EN 14683:2019 Tipo IIR
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador de partículas y mascarilla quirúrgica para uso sanitario
Tamaño Talla única
Con válvula de exhalación No
Material de la capa de filtración Textil no tejido
Material de la correa de la cabeza Elastano sin látex, poliéster, elástico textil
Modelo 4500
Material de la pieza nasal Espuma de polietileno
Cantidad 20/Pk.