Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla de 4 vías Flipper™, naranja fluorescente
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11530125 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja fosforito
Rosa fluorescente
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11530125 Rosa fluorescente paquete de 20
11520125 Naranja fosforito paquete de 20
10321031 Verde fluorescente paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11530125 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    591.30€
    530.00€ / paquete de 20
    Ahorro 61.30€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sujete treinta y dos tubos de 0.5 ml, treinta y dos de 1.5 ml, doce de 15 ml o cuatro de 50 ml, cada uno en un lado distinto, mediante el uso de las gradillas Thermo Scientific™ Flipper™ de 4 vías.
Hold thirty-two 0.5mL, thirty-two 1.5mL, twelve 15mL or four 50mL tubes, each on a different side, using Thermo Scientific™ 4-Way Flipper™ Racks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rack Flipper de 4 vías
Color Rosa fluorescente
Admite 0,5 ml, 15 ml, Tubos (50 ml)
Posiciones En uno de los lados, según el tamaño, 32 tubos de 0,5 ml, 32 de 1,5 ml, 12 de 15 ml o 4 de 50 ml
Forma Rectángulo
N.º por caja 20 gradillas
Tipo de producto Rack Flipper de 4 vías