Learn More
4-Vinilbifenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498939
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15498939 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15498939 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11869.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-vinilbifenilo intermedio se utiliza en la síntesis orgánica y en la investigación química.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinylbiphenyl
CAS 2350-89-2
Punto de fusión 115°C to 116°C
Fórmula molecular C14H12
Número MDL MFCD00008620
Cantidad 1 g
Beilstein 2039221
Sinónimo 4-vinylbiphenyl, p-vinylbiphenyl, 4-phenylstyrene, biphenyl, 4-vinyl, 1,1'-biphenyl, 4-ethenyl, p-phenylstyrene, 4-ethenyl-1,1'-biphenyl, 4-vinyldiphenyl, 4-vinyl biphenyl, 4-vinyl-biphenyl
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 1-etenil-4-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 180.25
PubChem CID 16883
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%