Learn More
4-Vinilo-1-ciclohexeno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397020 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10163570 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10397020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140880050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-40-3 | C8H12 | 108.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-40-3
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.18
Número MDL MFCD00001576
Clave InChI BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3
PubChem CID 7499
ChEBI CHEBI:82377
Nombre IUPAC 4-etenilciclohexeno
SMILES C=CC1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Vinyl-1-cyclohexene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -101.0°C
Color Beige amarronado a blanco
Densidad 0.8320g/mL
Punto de ebullición 126.0°C to 127.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H9CH=CH2
Índice de refracción 1.4625 to 1.4645
Cantidad 5 mL
Beilstein 05, I, 63
Gravedad específica 0.832
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and ether
Estabilizante 25 to 200ppm BHT
Viscosidad 0.7 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P331-NO provocar el vómito.