Learn More
Ácido 4-(trifluorometilsulfonil)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475007 1 g 1 g
15485007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32295.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1099597-82-6 | C9H7F3O4S | 268.206 g/mol
4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid, is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(trifluorometilsulfonil)fenilacético se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1099597-82-6
Fórmula molecular C9H7F3O4S
Peso molecular (g/mol) 268.206
Número MDL MFCD04973012
Clave InChI FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid
PubChem CID 40427164
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(trifluorometilsulfonil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water,soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.21
Porcentaje de pureza 98%