Learn More
4-(Trifluorometilsulfonil)benzonitrilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439957 1 g 1 g
11449957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22907.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 312-21-0 | C8H4F3NO2S | 235.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312-21-0
Fórmula molecular C8H4F3NO2S
Peso molecular (g/mol) 235.18
Número MDL MFCD01631631
Clave InChI UHCGSMMNICMDIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonyl benzonitrile, 4-trifluoromethanesulfonylbenzonitrile, 4-trifluoromethyl sulfonyl benzenecarbonitrile, acmc-1clj3, 4-trifluoromethanesulphonylbenzonitrile, 4-trifluoromethylsulfonyl benzonitril
PubChem CID 2777824
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilsulfonil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzonitrile
Punto de fusión 87°C to 92°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.18
Porcentaje de pureza ≥97%