Learn More
4-(Trifluorometil)benzhidrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319005 5 g 5 g
11309005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14147.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 395-23-3 | C14H11F3O | 252.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 395-23-3
Fórmula molecular C14H11F3O
Peso molecular (g/mol) 252.236
Número MDL MFCD00014399
Clave InChI LIZDGCXCDJOWBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl benzhydrol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methanol, benzhydrol, 4-trifluoromethyl-,, phenyl-4-trifluoromethyl phenyl methanol, phenyl 4-trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, phenyl-4-trifluoromethyl-phenyl, acmc-20amtp, 4-trifluoromethylbenzhydrol, 4-trifluoromethylphenyl phenyl methanol
PubChem CID 258897
Nombre IUPAC fenil-[4-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)benzhydrol
Punto de fusión 59°C to 61°C
Punto de ebullición 122°C to 124°C (0.4 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2127184
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.23
Porcentaje de pureza 97%