Learn More
Ácido 4-(tien-2-ilmetil)benzoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10357254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357254 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10706925 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10215954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357254 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 1002727-90-3
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Clave InChI OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.27
Porcentaje de pureza 97%