Learn More
N-óxido de 4-picolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305079 25 g 25 g
11315079 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17330.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-67-4
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006210
Clave InChI IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 13857
SMILES CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Picoline N-oxide
Punto de fusión 182°C to 185°C
Punto de ebullición 152°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 106329
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%