Learn More
4-Fosfo D-Eritronato, TRC
Código de producto. 17932735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17932735 10 mg 10 miligramos
17902225 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932735 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP35500010MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57229-25-1
Fórmula molecular C4H9O8P
Peso molecular (g/mol) 216.08
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid, [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid;
SMILES C([C@H]([C@H](C(=O)O)O)O)OP(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Phospho D-Erythronate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9O8P/c5-2(3(6)4(7)8)1-12-13(9,10)11/h2-3,5-6H,1H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t2-,3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0035