Learn More
4-Fosfo D-Eritronato, TRC
Código de producto. 17902225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17902225 1 mg 1 miligramo
17932735 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17902225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3550001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57229-25-1
Fórmula molecular C4H9O8P
Peso molecular (g/mol) 216.08
Sinónimo (2R,3R)-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid, [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-4-(phosphonooxy)butanoic Acid;
SMILES C([C@H]([C@H](C(=O)O)O)O)OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phospho D-Erythronate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9O8P/c5-2(3(6)4(7)8)1-12-13(9,10)11/h2-3,5-6H,1H2,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t2-,3-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0035