Learn More
4-(Fenilsulfonil)tiofen-3-amina, ≥ 95 %, Maybridge
Código de producto. 10394232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10394232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10394232 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01765DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylsulfonyl)thiophen-3-amine
CAS 175201-60-2
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9NO2S2
Número MDL MFCD00067914
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-phenylsulfonyl thiophen-3-amine, 4-benzenesulfonyl thiophen-3-amine, 4-phenylsulfonyl thiophene-3-amine, maybridge1_004632, 4-phenylsulfonyl-3-thienylamine, 4-benzenesulfonyl-3-thiophenamine, 3-thiophenamine,4-phenylsulfonyl
Clave InChI HYLCXPMYGZOANR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CSC=C2N
Nombre IUPAC 4-(bencenosulfonil)tiofen-3-amina
Peso molecular (g/mol) 239.307
PubChem CID 2778524
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.32
Porcentaje de pureza 95%