Learn More
4-Fenil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397806 25 g 25 g
11387806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12946.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fenil-1-butino se utiliza como intermedio en la investigación química.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16520-62-0
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00041667
Clave InChI QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
Nombre IUPAC but-3-inilbenceno
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-butyne
Densidad 0.926
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Fórmula lineal C6H5(CH2)2C≡CH
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Beilstein 1362221
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%