Learn More
4-Fenil-1-butino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387806 5 g 5 g
11397806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11387806 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12946.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16520-62-0 | C10H10 | 130.19 g/mol
4-Phenyl-1-butyne is used as an intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fenil-1-butino se utiliza como intermedio en la investigación química.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16520-62-0
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00041667
Clave InChI QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
Nombre IUPAC but-3-inilbenceno
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-butyne
Densidad 0.926
Punto de ebullición 189°C to 190°C
Fórmula lineal C6H5(CH2)2C≡CH
Índice de refracción 1.521
Cantidad 5 g
Beilstein 1362221
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%