Learn More
4-Fenil-1-butino, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15209305 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15209305 5 g 5 g
15161329 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15209305 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449770050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16520-62-0
Fórmula molecular C10H10
Peso molecular (g/mol) 130.19
Clave InChI QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1-butyne, 3-butynylbenzene, but-3-yn-1-ylbenzene, benzene, 3-butynyl, 2-phenylethylacetylene, ccris 7100, phenethylacetylene, 4-phenyl-1-butyn, 3-butynylbenzene #, 4-phenylbut-1-yne
PubChem CID 123360
Nombre IUPAC but-3-inilbenceno
SMILES C#CCCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-butyne
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 190.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.926
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-1-butyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación