Learn More
Cloruro de 4-(fenoximetil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10692305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10692305 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10565754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10639325 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10692305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63703CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1002727-89-0
Fórmula molecular C13H11ClO3S
Peso molecular (g/mol) 282.74
Clave InChI ITLWVYCIZYWFNW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxymethyl benzenesulfonyl chloride, 4-phenoxymethyl benzene-1-sulfonyl chloride
PubChem CID 43811043
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(phenoxymethyl)benzenesulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.75
Porcentaje de pureza 97%