Learn More
4-Pentilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10191242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10191242 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10324752 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10191242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12834DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 10270-29-8
Fórmula molecular C12H15N
Peso molecular (g/mol) 173.26
Número MDL MFCD00218832
Clave InChI LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
PubChem CID 264951
Nombre IUPAC 4-pentilbenzonitrilo
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbenzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.26
Porcentaje de pureza 97%