Learn More
4-(p-cloro-alfa-fenilbencancil)-1-piperazineetanol, TRC
Código de producto. 30009508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009508 250 mg 250 miligramos
30006810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC377565250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109806-71-5
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 330.85
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)- (6CI), 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol, 2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol
Nombre IUPAC 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazineethanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23/h1-9,19,23H,10-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1499
Porcentaje de pureza >95%