Learn More
4-(p-cloro-alfa-fenilbenzilo)-1-piperazineetanol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30007010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007010 500 mg 500 miligramos
17904595 1 g 1 g
17940665 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC377570500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164726-80-1
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 O . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 403.77
Sinónimo 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol Dihydrochloride, Cetirizine Dihydrochloride Imp. G (EP) as Dihydrochloride, 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazine-ethanol Dihydrochloride, 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, hydrochloride (1:2), 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, dihydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etanol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.1032