Learn More
4-Octino, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117463 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10117463 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10072920 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117463 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223520500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1942-45-6
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.2
Número MDL MFCD00009471
Clave InChI GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
Nombre IUPAC oct-4-ino
SMILES CCCC#CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Octyne
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -103.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Índice de refracción 1.4240 to 1.4260
Cantidad 50 mL
Beilstein 01, III, 1006
Gravedad específica 0.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Octyne
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.