Learn More
Sulfona de 4-nitrodifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392856 5 g 5 g
11302866 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09070.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1146-39-0
Fórmula molecular C12H9NO4S
Peso molecular (g/mol) 263.267
Número MDL MFCD00043616
Clave InChI OECHJYYZMSUILG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-phenylsulfonyl benzene, 4-nitrodiphenyl sulfone, benzene, 1-nitro-4-phenylsulfonyl, 4-nitrodiphenylsulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitrobenzene, 4-nitrophenyl phenyl sulfone, 4-nitro-1-phenylsulfonyl benzene, p-nitrophenyl phenyl sulfone, phenyl 4-nitrophenyl sulfone, 1-benzenesulfonyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 96708
Nombre IUPAC 1-(benzenesulfonil)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrodiphenyl sulfone
Punto de fusión 140°C to 143°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2055217
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.27
Porcentaje de pureza 98%