Learn More
Cloruro de 4-nitrobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13438398 250 g Frasco de vidrio 250 g
10606372 10 g Frasco de vidrio 10 g
10071940 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13438398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161092500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-14-1
Fórmula molecular C7H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 171.58
Número MDL MFCD00007374
Clave InChI KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 74.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 112.0°C (0.6 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Cl
Cantidad 250 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo