Learn More
Bromuro de 4-nitrobencilo, 99%
Código de producto. 11934581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11934581 500 g 500 g
10081390 25 g 25 g
10366530 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11934581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128535000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-11-8
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.03
Número MDL MFCD00007373
Clave InChI VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
PubChem CID 66011
ChEBI CHEBI:62822
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzyl bromide
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Color Amarillo a beige
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4CH2Br
Cantidad 500 g
Beilstein 05,334
Fieser 01,736; 08,36
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,isopropyl acetate and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitrobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación